γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. BMOL06170-2
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Artikelnr. BMOL06170-2
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
CAS Nummer: 1132-61-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
- CAS Nummer:1132-61-2
- Formel:C₇H₁₅NO₄S
- MDL-Nummer:MFCD00006183
- Molekulargewicht:209.27 g/mol
- Merck-Index:13,06288
- Schmelzpunkt:> 250 °C
- Blitzpunkt:110 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:214-478-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g
Spezifikationen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



