ContactUsLinkComponent
Sauerstoffmessgerät, Sauerstoffmessgrößen: Konzentration (0,0-70,0 mg/l bzw. 0,00-25,00 mg/l), Sättigung (0-500% bzw. 0,0-250,0%) und Partialdruck (0,0-570,0 hPa bzw. 0-1200 hPa), Temperturmessbereich: - 5,0-50C, Druckmessbereich: 500-1100 hPa abs., 1 * 1 ST
Catalog # 715-3302
Supplier:  Greisinger
Sauerstoffmessgerät, Sauerstoffmessgrößen: Konzentration (0,0-70,0 mg/l bzw. 0,00-25,00 mg/l), Sättigung (0-500% bzw. 0,0-250,0%) und Partialdruck (0,0-570,0 hPa bzw. 0-1200 hPa), Temperturmessbereich: - 5,0-50C, Druckmessbereich: 500-1100 hPa abs., 1 * 1 ST
Catalog # 715-3302
Supplier:  Greisinger
Frequently Bought Together