AuftragsverfolgungKontakt
Gelgießsystem Multicaster
Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, türkisfarbener Gussständer, UVT-Tablett, 4 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 12-Kanal-Pipette
Artikelnr. 700-4212
Anbieter:   EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
Artikelnr. 700-4212
Anbieter:  EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, türkisfarbener Gussständer, UVT-Tablett, 4 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 12-Kanal-Pipette
Preis
421,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
  • Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
  • Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MultiCaster, türkisfarbener Gussständer, UVT-Tablett, 4 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 12-Kanal-Pipette
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    700-4212
  • Gelabmessungen:
    115×119