AuftragsverfolgungKontakt
Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, oranger Gießständer, UVT-Tablett, 2 Wendekämme und eine rote Platte
Artikelnr. 700-4211
Anbieter:   EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
Artikelnr. 700-4211
Anbieter:  EMBITEC
Gelgießsystem Multicaster
Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, oranger Gießständer, UVT-Tablett, 2 Wendekämme und eine rote Platte
Preis
278,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
  • Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
  • Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MultiCaster, oranger Gießständer, UVT-Tablett, 2 Wendekämme und eine rote Platte
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    700-4211
  • Gelabmessungen:
    115×89