Gelgießsystem Multicaster
MultiCaster, gelber Gießständer, UVT-Tablett, 8 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 12-Kanal-Pipette
Artikelnr. 700-4210
Anbieter: EMBITEC
Springe zu:
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
- Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
- Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Spezifikationen
- Bezeichnung:MultiCaster, gelber Gießständer, UVT-Tablett, 8 umkehrbare Kämme und eine rote Platte, kompatibel mit 12-Kanal-Pipette
- Seq:04
- Cat. No.:700-4210
- Gelabmessungen:115×89