AuftragsverfolgungKontakt
pH-Elektroden
SE 104 N, pH-Einstichelektrode, pH 2 - 13, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Kunststoff, Polymer, Loch-Diaphr., 12×99 mm, DIN, Halbfeste Substanzen
Artikelnr. 662-3535
Anbieter:   KNICK
pH-Elektroden
Artikelnr. 662-3535
Anbieter:  KNICK
pH-Elektroden
pH-Elektroden
SE 104 N, pH-Einstichelektrode, pH 2 - 13, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Kunststoff, Polymer, Loch-Diaphr., 12×99 mm, DIN, Halbfeste Substanzen
Preis
369,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Anschluss:
    DIN
  • Ø×L:
    12×99 mm
  • Für:
    Halbfeste Substanzen
  • Typ:
    SE 104 N
  • Bezeichnung:
    SE 104 N, pH-Einstichelektrode, pH 2 - 13
  • Material:
    Kunststoff
  • Seq:
    06
  • Membran:
    Loch-Diaphr.
  • Elektrolyt:
    Polymer
  • Temperatur:
    −5...+80 °C
  • pH:
    2...13