AuftragsverfolgungKontakt
Micro cuvettes | Avantor
Micro cuvettes
Ultramikro, 40 µl, 10 mm, Quarz
Artikelnr. 636-0170
Anbieter:   VARIAN
Micro cuvettes
Artikelnr. 636-0170
Anbieter:  VARIAN
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Ultramikro, 40 µl, 10 mm, Quarz
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Ultramikro
  • Volumen:
    40 µl
  • Fenstermaterial:
    Quarz
  • Seq:
    002
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110645090
    Mikrozellenhalter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 511,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110260190
    Standard-Küvettenhalter (10 mm) inkl. Zellheber und Zellhöheneinstellschraube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI10048100
    Küvettenhalter-Basis
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 88,59 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI210125300
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 012,77 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 68,13 €