Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger, 12 Wells (Ø 5 mm)
Artikelnr. 631-9533
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Adhäsionsobjektträger, 12 Wells (Ø 5 mm)