AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 1
  631-9475
 :   MARIENFELD
Objektträger mit Vertiefung
  631-9475
Objektträger mit Vertiefung
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 1
18,35 €
1 * 10 ST
Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3.
Geschliffen und poliert für In vitro Diagnostik (IVD) Applikationen.
 : IVD 98/79/EC
  • Anz. Wells:
    1
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    01