Objektträger
Objektträger ohne Mattrand, geschliffene Kanten 90°, Natronkalkgla, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Artikelnr. 631-9462
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
- Vorgewaschen und gebrauchsfertig
- Entweder geschliffene oder geschnittene Versionen
- Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
Extraweiße Objektträger werden für Anwendungen mit geringer Autofluoreszenz verwendet.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_MARI1000612_823410
Konformitätserklärung
MARI1000412_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Objektträger ohne Mattrand, geschliffene Kanten 90°, Natronkalkgla
- L×B:76×26 mm
- Seq:03
- Stärke:1 mm