AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger
Objektträger
Objektträger, geschnittene Kanten, doppelseitiger Mattrand, Natronkalkglas, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Catalog # 631-9461
Supplier:   MARIENFELD
Objektträger
Catalog # 631-9461
Supplier:  MARIENFELD
Objektträger
Objektträger
Objektträger, geschnittene Kanten, doppelseitiger Mattrand, Natronkalkglas, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Price
4,40 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
  • Vorgewaschen und gebrauchsfertig
  • Entweder geschliffene oder geschnittene Versionen
  • Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
Extraweiße Objektträger werden für Anwendungen mit geringer Autofluoreszenz verwendet.
Documents
Certificates
Search by Lot Number
Specifications
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Objektträger, geschnittene Kanten, doppelseitiger Mattrand, Natronkalkglas
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    1 mm