Objektträger
Objektträger, geschnittene Kanten, ohne Mattrand, Natronkalkglas, Weiß, 1 mm, 76×26 mm
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Geeignet für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
- Vorgewaschen und gebrauchsfertig
- Entweder geschliffene oder geschnittene Versionen
- Kalknatronglas, hydrolytische Klasse 3
Extraweiße Objektträger werden für Anwendungen mit geringer Autofluoreszenz verwendet.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_MARI1000612_823410
Konformitätserklärung
MARI1000412_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Objektträger, geschnittene Kanten, ohne Mattrand, Natronkalkglas
- L×B:76×26 mm
- Stärke:1 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.