AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rechteckig | Avantor
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×55 mm, #1
Artikelnr. 631-9444
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, rechteckig
Artikelnr. 631-9444
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×55 mm, #1
Preis
104,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
  • Nr.:
    #1
  • Bezeichnung:
    Cover glasses
  • L×B:
    24×55 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.