AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides | Avantor
Cavity slides
Cavity slides with PTFE coating, Weiß, 12, 5 mm
Artikelnr. 631-9423
Anbieter:   Epredia
Cavity slides
Artikelnr. 631-9423
Anbieter:  Epredia
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with PTFE coating, Weiß, 12, 5 mm
Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
  • Bioadhäsive Oberfläche
  • Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
  • Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Bestellinformation: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    12
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Cavity slides with PTFE coating
  • Seq:
    022
  • Loch-Ø:
    5 mm