Objektträgerkästen
100 slides, Schwarz/weiß, Holz, 100
Artikelnr. 631-9013
Anbieter: BERGMANN KARTON
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Boxen sind für 25, 50 oder 100 Objektträger ausgelegt.
- Metallscharniere und Schnappverschluss
- Zahnleisten nummeriert, mit Inhaltsverzeichnis
- Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Schwarz/weiß
- Bezeichnung:100 slides
- Material:Holz
- Seq:003