Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Platinum/iridium wire

Platinum/iridium wire Ø 1,0 mm
Artikelnr. 631-7117
Anbieter:   CHEMPUR
Platinum/iridium wire
Artikelnr. 631-7117
Anbieter:  CHEMPUR
Platinum/iridium wire

Platinum/iridium wire Ø 1,0 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 cm
Product Details & Documents

Platinum/Iridium 90/10 wire.

Platinum wire is used in many applications including gasket or o-ring fabrication, thermocouples, electrical contacts, loops and heater coils.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Platinum/iridium wire Ø 1,0 mm
  • Seq:
    02