AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 22×50 mm, #1
Catalog # 631-1365
Supplier:   Epredia
Deckgläser, rechteckig
Catalog # 631-1365
Supplier:  Epredia
Deckgläser, rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 22×50 mm, #1
Price
83,50 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Documents
Specifications
  • Nr.:
    #1
  • Bezeichnung:
    Cover glasses
  • L×B:
    22×50 mm
  • Seq:
    12