AuftragsverfolgungKontakt
Fadenzähler | Avantor
Fadenzähler
6×, 22,6 mm, 25×25 mm
Artikelnr. 630-8328
Anbieter:   ESCHENBACH OPTIK
Fadenzähler
Artikelnr. 630-8328
Anbieter:  ESCHENBACH OPTIK
Fadenzähler
Fadenzähler
6×, 22,6 mm, 25×25 mm
Preis
70,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Seidenmatt verchromter Messingrahmen mit Linse aus Silikatglas.
Spezifikationen
  • Ø:
    22,6 mm
  • Vergrößerung:
  • B×T:
    25×25 mm