Fadenzähler
10×, 14,6 mm, 15×15 mm
Artikelnr. 630-8326
Anbieter: ESCHENBACH OPTIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Seidenmatt verchromter Messingrahmen mit Linse aus Silikatglas.
Spezifikationen
- Ø:14,6 mm
- Vergrößerung:10×
- B×T:15×15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.