AuftragsverfolgungKontakt
Fadenzähler | Avantor
Fadenzähler
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Artikelnr. 630-8322
Anbieter:   ESCHENBACH OPTIK
Fadenzähler
Artikelnr. 630-8322
Anbieter:  ESCHENBACH OPTIK
Fadenzähler
Fadenzähler
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Preis
70,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Seidenmatt verchromter Messingrahmen mit Linse aus Silikatglas.
Spezifikationen
  • Ø:
    17,6 mm
  • Vergrößerung:
  • B×T:
    20×20 mm