Einstechfühler, K-Type
V4A-Rohr mit Feder und nadelförmiger Ø 3-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel und Miniatur-Flachstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~5 s, −65…+550 °C
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~5 s, −65…+550 °C
Artikelnr. 620-4708
Anbieter: Greisinger
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−65…+550 °C
- Bezeichnung:V4A-Rohr mit Feder und nadelförmiger Ø 3-mm-Einstechspitze, mit Kunststoffgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel und Miniatur-Flachstecker
Ansprechzeit (T90): Wasser 0,4 m/s ~5 s - Seq:03