AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
0 - 40 °Bé, 1,0°, 280 mm
Artikelnr. 614-0564
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Artikelnr. 614-0564
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
0 - 40 °Bé, 1,0°, 280 mm
Preis
30,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    1,0°
  • Messbereich:
    0 - 40 °Bé