Baumé-Aräometer
50 - 60, 0,5, 220 mm
Artikelnr. 614-0360
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
- Länge:220 mm
- Seq:24
- Teilung:0,5
- Messbereich:50 - 60