AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
40 - 50, 0,5, 220 mm
Artikelnr. 614-0350
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Artikelnr. 614-0350
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 50, 0,5, 220 mm
Preis
42,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    19
  • Teilung:
    0,5
  • Messbereich:
    40 - 50