Baumé-Aräometer
10 - 20, 0,5, 220 mm
Catalog # 614-0320
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Specifications
- Länge:220 mm
- Seq:07
- Teilung:0,5
- Messbereich:10 - 20
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.