AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001, 160 mm
Artikelnr. 614-0215
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. 614-0215
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
29,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    0,760 - 0,820 g/ml