AuftragsverfolgungKontakt
Kurze Aräometer | Avantor
Kurze Aräometer
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Artikelnr. 614-0211
Anbieter:   Alla France
Kurze Aräometer
Artikelnr. 614-0211
Anbieter:  Alla France
Kurze Aräometer
Kurze Aräometer
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Preis
26,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
  • Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,180 - 1,240 g/ml