Kurze Aräometer
1,060 - 1,120 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Artikelnr. 614-0209
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
- Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Spezifikationen
- Länge:160 mm
- Seq:07
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,060 - 1,120 g/ml