AuftragsverfolgungKontakt
Kurze Aräometer | Avantor
Kurze Aräometer
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Artikelnr. 614-0204
Anbieter:   Alla France
Kurze Aräometer
Artikelnr. 614-0204
Anbieter:  Alla France
Kurze Aräometer
Kurze Aräometer
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Preis
22,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.
  • Ablesen unterhalb des Meniskus
Length 160 mm
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,760 - 0,820 g/ml