Spritze 250uL standard Kanüle auswechselbar 1 * 1 ST
Artikelnr. 613-1726
Lieferant: Hospidex
Frequently Bought Together
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Spritzen, Serie 700 Microliter™
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals