Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
50 μl, 99,5%, 0,3%, 300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
Artikelnr. 613-4082
Anbieter: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Artikelnr. 613-4082
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Ergonomische Pipetten für die schnelle und einfache Anwendung. Ausgewählte Modelle sind mit austauschbaren Kolbenspitzen-Filtern in Kegelform ausgestattet, um ein Eindringen von Flüssigkeiten und Aerosolen in die Pipette zu verhindern.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Filter Standard und Safe-Cone Filter Plus. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Filter Standard, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Filter Plus.
: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Spezifikationen
- Volumen:50 μl
- Seq:14
- Genauigkeit:99,5%
- Unpräzision:0,3%
- Empfohlene Spitzen:300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl
- Mit Safe-Cone-Filter(n):613-4070, 613-0693
- Cat. No.:613-4082
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis