AuftragsverfolgungKontakt
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98 - 99,2%, 0,3 - 0,7%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Artikelnr. 613-4077
Anbieter:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Artikelnr. 613-4077
Anbieter:  Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98 - 99,2%, 0,3 - 0,7%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Preis
183,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ergonomische Pipetten für die schnelle und einfache Anwendung. Ausgewählte Modelle sind mit austauschbaren Kolbenspitzen-Filtern in Kegelform ausgestattet, um ein Eindringen von Flüssigkeiten und Aerosolen in die Pipette zu verhindern.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Filter Standard und Safe-Cone Filter Plus. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Filter Standard, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Filter Plus.
Delivery information: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Spezifikationen
  • Volumen:
    5 μl
  • Seq:
    09
  • Genauigkeit:
    98 - 99,2%
  • Unpräzision:
    0,3 - 0,7%
  • Empfohlene Spitzen:
    10, 300 / F10, F20 µl
  • Mit Safe-Cone-Filter(n):
  • Cat. No.:
    613-4077
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-4068
    Safe-Cone Filter, Standard, Ø 6,73 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 37,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-4070
    Safe-Cone Filter, Standard, Ø 3,15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 37,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-0694
    Safe-Cone Filter, Plus, Ø 2,51 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 45,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-4071
    Safe-Cone Filter, Standard, Ø 2,51 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 37,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-4069
    Safe-Cone Filter, Standard, Ø 5,33 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 37,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-0692
    Safe-Cone Filter, Plus, Ø 6,73 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 45,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-4074
    Safe-Cone Filter, Plus, Ø 5,33 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 45,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-0693
    Safe-Cone Filter, Plus, Ø 3,15 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 45,60 €