Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
20 - 200 μl, 5,00 µl, 96 - 99,2%, 0,3 - 1,3%, 1000 / F1000 µl, 613-4069, 613-4074
Artikelnr. 613-4051
Anbieter: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Artikelnr. 613-4051
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Ergonomische Pipetten für die schnelle und einfache Anwendung. Ausgewählte Modelle sind mit austauschbaren Kolbenspitzen-Filtern in Kegelform ausgestattet, um ein Eindringen von Flüssigkeiten und Aerosolen in die Pipette zu verhindern.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Filter Standard und Safe-Cone Filter Plus. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Filter Standard, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Filter Plus.
Delivery information: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Documents
Data_84WAP_Extended_Warranty_Pipette-e Data_Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2098-e Data_On-Site _Maintenance _and_Calibration_Pipettes_W--2097-e
Datasheet
Manual Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed or Variable Volume.pdf Manual_Proline_Pipette_4002040_ENG_web
Manual
proline-pipettes-liquid-handling-catalogue-2013-web-2-2
Product Literature
Spezifikationen
- Volumen:20 - 200 μl
- Seq:07
- Inkrement:5,00 µl
- Genauigkeit:96 - 99,2%
- Unpräzision:0,3 - 1,3%
- Empfohlene Spitzen:1000 / F1000 µl
- Mit Safe-Cone-Filter(n):613-4069, 613-4074
- Cat. No.:613-4051
- Umweltzertifizierung:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis