AuftragsverfolgungKontakt
Micro pipettes, disposable, Microcaps® | Avantor
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
1,0 µl, 55 mm
Artikelnr. 612-2470
Anbieter:   DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Artikelnr. 612-2470
Anbieter:  DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
1,0 µl, 55 mm
Preis
52,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Micro pipettes are precision-bore glass capillary tubes cut to predetermined lengths so that fill volumes are constant and precise. Capillary action draws the fluid into the tube and a squeeze of the bulb dispenses it with accuracy of ±1%.
For fast, safe, clean transfer of liquids in micro quantities. Suitable for both general and hazardous microchemical applications.
Bestellinformation: Delivery includes 100 pipettes and one bulb dispenser.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1,0 µl
  • Länge:
    55 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DRUM1-000-9003
    Silicone tips for Microcaps®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - 6,80 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.