AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten, PE | Avantor
Pasteurpipetten, PE
1,0 ml, 40 µl, 3,4 ml, 155 mm, 0,25 ml, +, 20/bag
Artikelnr. 612-1793
Anbieter:   Alpha Laboratories
Pasteurpipetten, PE
Artikelnr. 612-1793
Anbieter:  Alpha Laboratories
Pasteurpipetten, PE
Pasteurpipetten, PE
1,0 ml, 40 µl, 3,4 ml, 155 mm, 0,25 ml, +, 20/bag
Preis
74,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These single-use transfer pipettes are unbreakable, don't require a separate bulb and, as they are manufactured from soft PE plastic, can be recycled. Sterile.
612-3751 for accessing deep vessels such as Winchesters and tissue culture flasks.
612-1793: type C, with graduations at 0,25 ml.
612-3751: type E, without graduations.
612-3752: type D, with graduations at 0,5 ml.
Verpackung: 20 pipettes/bag.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    20/bag
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    1,0 ml
  • Länge:
    155 mm
  • Tropfen-Volumen:
    40 µl
  • Graduierung:
    0,25 ml
  • Saugvolumen:
    3,4 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.