Analogue stopwatches, split-second addition timer
Analog stopwatch, ⅒ seconds, 15 minutes, lever and seven jewels, 130 grams
Artikelnr. 609-1132
Anbieter: HANHART
Springe zu:
Product Details & Documents
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
- Chrome plated brass casing, diamond cut
- Lever, 7 jewels
- Shock resistant, additional dust and water protection
Spezifikationen
- Bezeichnung:Analog stopwatch, ⅒ seconds, 15 minutes, lever and seven jewels, 130 grams
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.