Siebgewebe
Product Details & Documents
Polyamid-Siebgewebe (Nylon): Die Beständigkeit gegen Säuren ist beschränkt und abhängig von der Konzentration und Temperatur. Gegen Alkalien hervorragend beständig, einschließlich Natron- und Kalilauge. Das chemische Verhalten gegen organische Lösungsmittel ist sehr gut. Temperaturbeständig von 0 bis 130 °C in trockenem Zustand, in Wasser 95 bis 100 °C.
Polyester-Siebgewebe: Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig bei Laugen. Temperaturbeständig von -75 bis +150 °C (kurzzeitig), bei längerer Beanspruchung bis 125 °C.
Polypropylen-Siebgewebe: Die Feuchtigkeitsaufnahme bei 95% rel. Luftfeuchte und 25 °C ist weniger als 0,01%. Beständigkeit gegen Laugen selbst in hohen Konzentrationen. Bei organische Lösungsmitteln beschränkt einsetzbar. Temperaturbeständig von -0 bis +150 °C (kurzzeitig), bei längerer Belastung bis 125 °C.
ETFE-Siebgewebe: Die Feuchtigkeitsaufnahme bei 20 °C und 65% r.F. ist 0%. Gute Säure-, Alkali-, Lösungsmittel- und Hydrolysebeständigkeit. Temperaturbeständig von -190 bis +150 °C bei trockenem Zustand.
Spezifikationen
- Porengröße:400,00 µm
- Seq:25