AuftragsverfolgungKontakt
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
2850 W, 360×510 mm, ST 82*
Artikelnr. 453-2212
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Artikelnr. 453-2212
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
2850 W, 360×510 mm, ST 82*
Preis
1 600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
  • Robust construction for continuous performance
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Caution: With thermostatic regulator.
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    2850 W
  • Seq:
    008
  • Plattengröße:
    360×510 mm
  • Typ:
    ST 82*
  • Bad B×T×H:
    360×510×50 mm
  • Cat. No.:
    453-2212
  • Modell:
    ST 82
  • B×T×H:
    364×514×220 mm
  • Leistung:
    2850 W
  • Gewicht:
    21 kg
  • Temperaturbereich:
    50…300 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Heizleistung
    Plattengröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 453-2232
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    4000 W
    440×590 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 kg - 14,40 €