Electrical sandbaths, LHG
2200 W, 360×360 mm, ST72*
Artikelnr. 453-2211
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
- Robust construction for continuous performance
- Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Achtung! Bitte beachten: With thermostatic regulator.
Spezifikationen
- Heizleistung:2200 W
- Seq:005
- Plattengröße:360×360 mm
- Typ:ST72*
- Bad B×T×H:360×360×50 mm
- Cat. No.:453-2211
- Modell:ST 72
- B×T×H:360×360×220 mm
- Leistung:2200 W
- Gewicht:14 kg
- Temperaturbereich:50…300 °C
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungHeizleistungPlattengrößeVerfügbarkeitPreis
- 453-2232Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm4000 W440×590 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 kg - 14,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.