Hotplates
300×300 mm, 50...300 °C, 1800 W, Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Artikelnr. 453-2126
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Heizfläche:300×300 mm
- Heizleistung:1800 W
- Temperatur:50...300 °C
- Seq:08
- B×T×H:312×312×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate