Hotplates
350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Artikelnr. 453-2125
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Heizfläche:350×500 mm
- Heizleistung:2850 W
- Temperatur:50...300 °C
- Seq:13
- B×T×H:364×514×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate