AuftragsverfolgungKontakt
Stirring rods | Avantor
Stirring rods
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 6 mm, 200 mm
Artikelnr. 441-9586
Anbieter:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Artikelnr. 441-9586
Anbieter:  DWK Life Sciences
Stirring rods
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 6 mm, 200 mm
Preis
12,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
AR-Glas® mit verschmolzenen Enden.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
  • Länge:
    200 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    07