Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stirring rods

Stirring rods

Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 5 mm, 150 mm
Catalog # 441-9583
Supplier:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Catalog # 441-9583
Supplier:  DWK Life Sciences
Stirring rods

Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 5 mm, 150 mm

Price
9,40 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

AR-Glas® mit verschmolzenen Enden.

Documents

Specifications
  • Ø:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    02