Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Stirring rods | Avantor

Stirring rods

Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 4 mm, 150 mm
Artikelnr. 441-9581
Anbieter:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Artikelnr. 441-9581
Anbieter:  DWK Life Sciences
Stirring rods

Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 4 mm, 150 mm

Preis
42,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

AR-Glas® mit verschmolzenen Enden.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.