ContactUsLinkComponent
Flachrundzange, Storchenschnabelzange, Material: ölgehärteter Vanadin-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit dicker Kunststoff-Isolierung , mit geraden Backen, gezahnte Greifflächen und Schneidefunktion, Länge: 200 mm, VDE-geprüft, GS-geprüft 1 * 1 ST
Artikelnr. 238-5210
Lieferant:  KNIPEX WERKE
Flachrundzange, Storchenschnabelzange, Material: ölgehärteter Vanadin-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit dicker Kunststoff-Isolierung , mit geraden Backen, gezahnte Greifflächen und Schneidefunktion, Länge: 200 mm, VDE-geprüft, GS-geprüft 1 * 1 ST
Artikelnr. 238-5210
Lieferant:  KNIPEX WERKE
Frequently Bought Together