Skalpellgriffe
Nr. 5, Mit Hohlheft, 150 mm
Artikelnr. 233-5203
Anbieter: BAYHA
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- In massiver Ausführung oder als Ausführung mit Hohlheft (233-5203) lieferbar
- Große Auswahl an Skalpellklingen in steriler und unsteriler Ausführung
- Alle Klingenformen passen in jeden BAYHA-Griff
- Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen
Spezifikationen
- Typ:Nr. 5
- Bezeichnung:Mit Hohlheft
- Länge:150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.