Skalpellgriffe
Nr. 4, Standard, 160 mm
Artikelnr. 233-5202
Anbieter: BAYHA
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- In massiver Ausführung oder als Ausführung mit Hohlheft (233-5203) lieferbar
- Große Auswahl an Skalpellklingen in steriler und unsteriler Ausführung
- Alle Klingenformen passen in jeden BAYHA-Griff
- Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen
Spezifikationen
- Typ:Nr. 4
- Bezeichnung:Standard
- Länge:160 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.