Skalpellgriffe
Nr. 1, Standard, 130 mm
Artikelnr. 233-5201
Anbieter: BAYHA
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- In massiver Ausführung oder als Ausführung mit Hohlheft (233-5203) lieferbar
- Große Auswahl an Skalpellklingen in steriler und unsteriler Ausführung
- Alle Klingenformen passen in jeden BAYHA-Griff
- Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen
Spezifikationen
- Typ:Nr. 1
- Bezeichnung:Standard
- Länge:130 mm