Schaufeln
33 ml, 110 mm
Catalog # 231-0310
Supplier: SCHROEDER WILESCO
Jump to:
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht, robust und handlich
Specifications
- Kapazität:33 ml
- Länge:110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.