AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln
Schaufeln
1600 ml, 400 mm
Catalog # 231-0308
Supplier:   SCHROEDER WILESCO
Schaufeln
Catalog # 231-0308
Supplier:  SCHROEDER WILESCO
Schaufeln
Schaufeln
1600 ml, 400 mm
Price
23,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Specifications
  • Kapazität:
    1600 ml
  • Länge:
    400 mm